Drucken
Testpapier, qualitativ, Ammonium-lonen und Ammoniak
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
90722
MANA90722EA 55.5 EUR
MANA90722
Testpapier, qualitativ, Ammonium-lonen und Ammoniak
Umwelt-Prüfkits
Dieses Testpapier kann für den Schnellnachweis von Ammonium-Ionen in Lösung sowie von Ammoniak in der Gasphase eingesetzt werden. Das Testpapier zeigt bei Vorliegen von Ammonium-Ionen oder NH₃ einen braungelben Fleck auf weißem Untergrund.
  • Für den Nachweis von NH₄⁺ spezifisch
Farbumschlag: Weiß nach braun-gelb