Drucken

3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BTB02664.1 BTB02664.10 BTB02664.50
MAYBBTB02664.1EA 0 EUR
MAYBBTB02664.1 MAYBBTB02664.10 MAYBBTB02664.50
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₉H₅F₆NO
MW: 257.14 g/mol
MDL Number: MFCD00015511
CAS-Nummer: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR