Drucken

Methyl-3-amino-4-methylbenzoat

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BTB03382.250 BTB03382.1
MAYBBTB03382.250EA 0 EUR
MAYBBTB03382.250 MAYBBTB03382.1
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
MDL Number: MFCD00025206
CAS-Nummer: 18595-18-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR