Drucken

1,3-Dichlor-5-iodbenzol

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BTB03523.1 BTB03523.10 BTB03523.50 BTB03523
MAYBBTB03523.1EA 0 EUR
MAYBBTB03523.1 MAYBBTB03523.10 MAYBBTB03523.50 MAYBBTB03523
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
1,3-Dichlor-5-iodbenzol
Formel: C₆H₃Cl₂I
MW: 272.9 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 57
MDL Number: MFCD00001047
CAS-Nummer: 3032-81-3
EINECS: 221-216-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR