Drucken
2,6-Dibrom-4-cyclohexylanilin
Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
BTB04641.50
MAYBBTB04641.50EA 0 EUR
MAYBBTB04641.50
2,6-Dibrom-4-cyclohexylanilin
2,6-Dibrom-4-cyclohexylanilin
Formel: C₁₂H₁₅Br₂N
MW: 333.07 g/mol
CAS-Nummer: 175135-11-2