Drucken

N-(2-Bromethyl)-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BTB09485.250 BTB09485.1
MAYBBTB09485.250EA 0 EUR
MAYBBTB09485.250 MAYBBTB09485.1
N-(2-Bromethyl)-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
N-(2-Bromethyl)-3-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₉H₉BrF₃NO₂S
MDL Number: MFCD00829016
CAS-Nummer: 246236-36-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR