Drucken

2-Ethyl-6-methylpyridin

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BTB11183.1 BTB11183.10 BTB11183.50
MAYBBTB11183.1EA 0 EUR
MAYBBTB11183.1 MAYBBTB11183.10 MAYBBTB11183.50
2-Ethyl-6-methylpyridin
2-Ethyl-6-methylpyridine
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 158…159 °C (1013 hPa)
CAS-Nummer: 1122-69-6
EINECS: 214-356-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR