Drucken

4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

CC09110EA CC09110DA
MAYBCC09110EAEA 0 EUR
MAYBCC09110EA MAYBCC09110DA
4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃BrN₂S
MW: 215.0704 g/mol
MDL Number: MFCD00614355
CAS-Nummer: 22034-13-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR