Drucken
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
Lieferant: CHEMPUR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
DP01900.250 DP01900.1
CHMPDP01900.250EA 0 EUR
CHMPDP01900.250 MAYBDP01900.1
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
4-Chlor-3-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃I
MW: 306.45 g/mol
Siedepunkt: 58
Dichte: 1.92 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001037
CAS-Nummer: 672-57-1
EINECS: 211-593-2