Drucken

3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

KM09290.250 KM09290.1
MAYBKM09290.250EA 0 EUR
MAYBKM09290.250 MAYBKM09290.1
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril
Formel: C₁₃H₁₅NO₂
CAS-Nummer: 159783-16-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR