3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
KM09290.250
KM09290.1
MAYBKM09290.250EA
0
EUR
MAYBKM09290.250
MAYBKM09290.1
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₁₃H₁₅NO₂ |
CAS-Nummer:
159783-16-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...