Drucken

3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd

Lieferant: CHEMPUR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

KM09472.250 KM09472.1
CHMPKM09472.250EA 0 EUR
CHMPKM09472.250 MAYBKM09472.1
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyd
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
MDL Number: MFCD00010128
CAS-Nummer: 1131-52-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR