Drucken

6-Amino-1-tetralon

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

NRB00999.250
MAYBNRB00999.250EA 0 EUR
MAYBNRB00999.250
6-Amino-1-tetralon
6-Amino-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₁NO
MW: 161.2 g/mol
MDL Number: MFCD00099462
CAS-Nummer: 3470-53-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR