Drucken

2-Methylbenzimidazol

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

SB01273.1 SB01273.10 SB01273.50
MAYBSB01273.1EA 0 EUR
MAYBSB01273.1 MAYBSB01273.10 MAYBSB01273.50
2-Methylbenzimidazol
2-Methylbenzimidazol
Formel: C₈H₈N₂
MW: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 175
MDL Number: MFCD00005598
CAS-Nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR