Drucken

4-Aminopyridin

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

SB01321.50
MAYBSB01321.50EA 0 EUR
MAYBSB01321.50
4-Aminopyridin
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
MW: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 273
Melting Pt: 157…160 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 156
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03964

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR