Drucken

Tetrahydro-4H-pyran-4-on

Lieferant: MAYBRIDGE
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

SB01650DA SB01650EA SB01650.50
MAYBSB01650DAEA 0 EUR
MAYBSB01650DA MAYBSB01650EA MAYBSB01650.50
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 166
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006581
CAS-Nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR