Drucken
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX05502-10EA 99.3 EUR
MFLX05502-10 MFLX05502-12 MFLX05502-14 MFLX05502-16 MFLX05502-18 MFLX05502-19 MFLX05502-22 MFLX05502-24 MFLX05502-26 MFLX05502-27 MFLX05502-28 MFLX05502-30 MFLX05502-31 MFLX05502-32 MFLX05502-34 MFLX05502-36 MFLX05502-38 MFLX05502-39 MFLX05502-40 MFLX05502-42 MFLX05502-44 MFLX05502-46 MFLX05502-48 MFLX05502-49 MFLX05502-09
Masterflex® Ismatec® Microbore-Pumpenschlauch, Tygon® LMT-55, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Kristallklar und flexibel und gleichzeitig langlebig und bruchfest.
  • Die Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit Zubehör für Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen. Anwendungen: Labor, Nahrung und Getränke, Biopharmazie, analytische Instrumente
Sterilisation per Autoklav oder Ethylenoxidgas.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.