Drucken
C-Flex®, Transferschlauch, frei von tierischen Komponenten (ADCF)
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
06401-72 06432-56
MFLX06432-50EA 117 EUR
MFLX06432-50 MFLX06432-51 MFLX06432-52 MFLX06432-53 MFLX06432-54 MFLX06432-55 MFLX06432-57 MFLX06432-58 MFLX06432-59 MFLX06432-60 MFLX06432-61 MFLX06432-62 MFLX61063-76 MFLX06401-72 MFLX06432-56
C-Flex®, Transferschlauch, frei von tierischen Komponenten (ADCF)
Schläuche Transferschlauch
Entspricht den Anforderungen verschiedener Industrien.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, geringe Gasdurchlässigkeit und eine glatte Oberfläche. Transparent.Zertifizierung: Harz entspricht USP und Klasse VI Anforderungen. Herstellung der Schläuche gemäß GMP.Temperaturbereich: -50 bis 275 °F (-45 bis 135 °C)Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung.