Drucken
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX06511-16EA 176 EUR
MFLX06511-16
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
  • Ultraglatte Innenbohrung und hervorragende Biokompatibilität bei sensiblen Anwendungen
Dieser E-LFL-Schlauch ist nicht zytotoxisch, nicht pyrogen, nicht hämolytisch und weist eine geringe Proteinbindung auf, was ihn ideal für Labor- und Pharmaanwendungen macht. Ideal für sterile Abfüllung, Zellernte und allgemeine Medienverarbeitungssysteme.