Drucken
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX06516-34EA 159 EUR
MFLX06516-34
Masterflex® Ismatec® Pumpenschlauch, Peroxidgehärtetes Silikon, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
  • Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager—die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
Mit organischem Peroxid gemischter Silikonschlauch für biologische Anwendungen. Dieser kostengünstige Schlauch hat eine lange Lebensdauer und ist daher ideal für Labor- und allgemeine Anwendungen geeignet.