Drucken
Masterflex® L/S® Easy-Load®-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX07514-50EA 584 EUR
MFLX07514-50 MFLX07514-52 MFLX07514-60
Masterflex® L/S® Easy-Load®-Pumpenköpfe mit langem Schaft, Avantor®
Pumpen Kundenspezifische Pumpen
Sparen Sie Zeit mit schnellen Schlauchwechseln und reduzierter Wartung.
  • Neues Design und automatische Schlauchhalterung für mehrere Schlauchgrößen - Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
  • Rotor aus Edelstahl (SS) zur verbesserten Haltbarkeit
In Kombination mit einem Masterflex® L/S® Antrieb oder kompatiblen System bildet dieser Easy-Load®-II-Pumpenkopf ein einfaches und benutzerfreundliches Peristaltikpumpensystem. Der Pumpenkopf ist mit mehreren verschiedenen Schlauchgrößen kompatibel und ermöglicht so eine große Bandbreite an Flussraten.