Drucken
Masterflex® L/S® VDC-Kompaktantriebe mit fester Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX07533-50EA 1040 EUR
MFLX07533-50 MFLX07533-60 MFLX07533-70 MFLX07533-80
Masterflex® L/S® VDC-Kompaktantriebe mit fester Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Nutzen Sie es, wo immer Sie es benötigen—ideal zum Feldeinsatz geeignet.
  • Durchflussrate 6 bis 2700 ml/min mit L/S-Schlauch—Durchflussrate abhängig von der U/min des Antriebs, Pumpenkopf und Schlauchgröße
  • Der robuste, dauerbelastbare Motor ist ideal für Anwendungen geeignet, die einen Vollzeit-Betrieb erfordern
  • Variieren Sie die Eingangsspannung, um die Drehzahl zu ändern und kehren Sie die Polarität der Eingangsspannung für die entgegengesetzte Richtung um—Der Antrieb kann vollständig über eine Stromquelle gesteuert werden.
  • Mit einem chemikalienbeständigen Motorgehäuse aus epoxidbeschichtetem Stahl, erfüllt die Schutzart IP52
Diese Kompaktantriebe mit fester Drehzahl nutzen eine 12 VDC Eingangsspannung. Stromanschluss über Ihre 12- oder 24-V-DC-Quelle über dreiadrige Kabel mit einem Querschnitt von 16 AWG und 30 cm (12 Zoll) langen Litzen mit abisolierten Enden Antriebe können 8 unterschiedliche Pumpenköpfe aufnehmen: Standard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, Hochleistung, Kassette, PTFE-Schläuche, oder PTFE-Membran†.
Antriebe, die nur einen Pumpenkopf aufnehmen, können aufgrund des zu geringen Drehmoments nicht mit Hochleistungs-Pumpenköpfen oder PTFE-Schläuchen verwendet werden.