Drucken
Masterflex® Absperrhähne mit Großer Bohrung, Luer-Lock-Außen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX30600-23EA 47.6 EUR
MFLX30600-23
Masterflex® Absperrhähne mit Großer Bohrung, Luer-Lock-Außen, Avantor®
Ventile Kugelventile
Verbessern Sie den Fluss der Flüssigkeit mit einer größeren Bohrung als herkömmliche Luer-Absperrhähne.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Adapter mit großer Bohrung eignen sich perfekt für die Handhabung höherer Fördermengen im Prozess und verwenden dennoch einen Anschluss ähnlich wie bei Luer Systemen.