Drucken
Masterflex® L/S® MiniFlex®-Pumpenköpfe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX77220-20EA 293 EUR
MFLX77220-20 MFLX77220-30
Masterflex® L/S® MiniFlex®-Pumpenköpfe, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Der Pumpenkopf nimmt durchgehende Schlauchlängen für saubere Strömungswege auf.
  • Flussraten von 1,8 bis 220 ml/min—Flussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Der Pumpenkopf akzeptiert kontinuierliche Schlauchlängen für reine Fließwege
  • Das Zweikanalmodell bietet eine synchrone Strömung aus zwei separaten Kanälen; das Einkanalmodell hat die höchste Flussrate
  • Dank der automatischen Schlauchrückhaltung ist die Schlaucheinführung schnell und einfach
  • Geeignet für die Verwendung mit Masterflex® L/S® Digitalen Miniflex®
More Product Information