Drucken
Masterflex® L/S® Digitale Modulare Dosierpumpenantriebe, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX77301-40-EUEA 4640 EUR
MFLX77301-40-EU MFLX77301-50-EU MFLX77301-60-EU MFLX77301-70-EU
Masterflex® L/S® Digitale Modulare Dosierpumpenantriebe, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Digitale Präzisionsantriebe verfügen über drei Dispensiermodi und wartungsarme Präzisionsmotoren—dank des modularen Formats können Sie Motor und Regler dort platzieren, wo es für Sie am praktischsten ist.
  • Flussrate 0.0012 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Flussrate hängt von Drehzahl, Pumpenkopf und Schlauchgröße ab
  • Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an—kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
  • Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung,