Drucken
Masterflex® L/S® Easy-Load-3-Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX77800-50EA 484 EUR
MFLX77800-50 MFLX77800-60
Masterflex® L/S® Easy-Load-3-Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Köpfe können ohne Werkzeuge oder Hardware montiert und gestapelt werden.
  • Flussrate 0.06 bis 2300 ml/min—Flussrate abhängig von Drehzahl des Antriebs und Schlauchgröße
  • Mit der Twist-Lock-Funktion können Sie Köpfe in wenigen Sekunden montieren und stapeln.
  • Die mitgelieferte Montageplatte passt Easy-Load® 3 an L/S-Antriebe an—eine Verriegelungslasche sichert den Pumpenkopf während des Betriebs in beide Richtungen
  • Dank des Schlauchein-/-ausgangs an der gleichen Seite gestaltet sich die Integration in Anwendungen auf engem Raum sehr einfach—der Pumpenkopf lässt sich in vier verschiedenen Positionen montieren und betreiben (abhängig vom Antrieb)
  • Zur Verwendung mit Masterflex® L/S® Schläuchen für Präzisionspumpen geeignet
Der Easy-Load® 3 verfügt über einen automatischen Rückhaltemechanismus, wodurch das Anbringen und Trennen von Schläuchen einfacher ist als je zuvor. Der gefederte Verschlusshebel öffnet das Schlauchbett und zieht gleichzeitig die Schlauchhalter zurück, sodass der Schlauch sofort in seine Position rutscht. Schließen Sie den Hebel und starten Sie die Pumpe—die Halter greifen den Schlauch automatisch und halten ihn sicher in seiner Position. Das Schlauchbett übt eine optimale Verschlusskraft aus und der weite Verschlusswinkel verhindert den Rückfluss von Flüssigkeiten bis zum Nenndruck des Schlauches.
Mit Präzisions-Pumpenschläuchen kompatibel, die alle sechs Präzisions-Schlauchgrößen aufnehmen können: L/S® 13, L/S® 14, L/S® 16, L/S® 25, L/S® 17 und L/S® 18.
Lieferumfang: Enthält Montageplatte/Adapter-Kit für L/S®-Pumpenantriebe.