Drucken
Masterflex® USB A Serielle Adapterkabel, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MFLX78006-90EA 131 EUR
MFLX78006-90 MFLX78006-91
Masterflex® USB A Serielle Adapterkabel, Avantor®
Kabel
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex® MasterSense™ oder Ismatec® Reglo Touchscreen-Pumpe.
  • Schließen Sie Ihr Laufwerk zur seriellen Steuerung über USB A an
Nicht ihr standardmäßiges USB-Kabel. Verwenden Sie eines dieser Kabel, um Masterflex® MasterSense™- und Ismatec® Reglo Touchscreen-Pumpen für die serielle (RS232)-Kommunikation an einen PC oder eine SPS anzuschließen. Kabel verfügen über eine besondere Fähigkeit zur Unterstützung der seriellen Schnittstellenkommunikation. Wählen Sie USB A zu USB A für die Kommunikation mit Computern. Das dreiadrige Kabel ist für die serielle Kommunikation mit SPS-Anwendungen konzipiert.