Drucken
Bestrahlter Permanentmarker mit feiner Spitze und schwarzer, alkoholbestndiger Tinte, die resistent gegen IPA-Overspray ist. Versch miert nicht auf Glas, Metall und Porzellan, lsst sich aber mit Wasser und Seife abwaschen. Einzeln doppelt verpackt. 1 * 10 ST
Lieferant: MICRONOVA
Bestrahlter Permanentmarker mit feiner Spitze und schwarzer, alkoholbestndiger Tinte, die resistent gegen IPA-Overspray ist. Versch miert nicht auf Glas, Metall und Porzellan, lsst sich aber mit Wasser und Seife abwaschen. Einzeln doppelt verpackt. 1 * 10 ST