Drucken
Ein bestrahlter weier Mikrofaser-Wischmopp-Bezug mit Urethanschaum-Innenseite und Druckknpfen aus Edelstahl, der auf den 14 (36 c m) SlimLine-Adapter passt und eine effektive Reinigung und Desinfektion von Bden, Wnden und Decken ermglicht. Die 1 * 24 ST
Lieferant: MICRONOVA
Ein bestrahlter weier Mikrofaser-Wischmopp-Bezug mit Urethanschaum-Innenseite und Druckknpfen aus Edelstahl, der auf den 14 (36 c m) SlimLine-Adapter passt und eine effektive Reinigung und Desinfektion von Bden, Wnden und Decken ermglicht. Die 1 * 24 ST