Drucken
Natriumchlorid dishwasher salt, ProCare Universal 61 Water_softening
Lieferant: MIELE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
9195780
MIEL9195780EA 21 EUR
MIEL9195780
Natriumchlorid dishwasher salt, ProCare Universal 61 Water_softening
Natriumchlorid
Formel: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Melting Pt: 801
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599