Drucken
Test-Ohrstöpsel mit flexibler Passform, E-A-R™
Lieferant: 3M
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
393-2026-50
MMMA393-2026-50EA 0 EUR
MMMA393-2026-50
Test-Ohrstöpsel mit flexibler Passform, E-A-R™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit flexibler Passform, ausgestattet mit einem Sondenschlauch für Dichtsitztests mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear-Validierungssystem. Kann nicht als Gehörschutz verwendet werden.
  • Test-Ohrstöpsel werden mit einem Sondenschlauch für die Verwendung während der Ohrstöpsel-Sitzprüfung modifiziert
  • 50 Paar pro Karton
  • Nur für den beruflichen Gebrauch
Diese Prüfstöpsel sind eine speziell gesondete Version des Standard-Ohrstöpsels. Dieses Produkt arbeitet mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear-Validierungssystem, um Passformtests von Flexible-Fit-Ohrstöpseln zu ermöglichen.