Drucken
Einweg-Gehörschutzstöpsel, E-A-RSoft™
Lieferant: 3M
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
E-A-RSoft™
111-2422EA 146 EUR
111-2422 111-1630 111-1797
Einweg-Gehörschutzstöpsel, E-A-RSoft™
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Die E-A-RSoft Yellow Neon Gehörschutzstöpsel bestehen aus weichem Polyurethan-Schaumstoff, welcher vom Träger vorgeformt wird und sich nach der Einführung langsam im Gehörgang ausdehnt und somit für einen sicheren, bequemen Sitz sorgt. Die Stöpsel bieten somit hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz. Der vorzuformende Gehörschutz ist mit oder ohne Band erhältlich und kann außerdem mit dem One-Touch™ Spender verwendet werden.
  • Weicher, hypoallergener PU-Schaum für geringen Druck im Gehörgang
  • Glatte, schmutzabweisende Oberfläche für mehr Hygiene, längere Haltbarkeit und höheren Tragekomfort
  • Praktisches Polyester-Trageband verhindert den Verlust des Stöpsels
  • Einheitsgröße, die in die meisten Gehörgänge passt
SNR: 37 dB
Zertifizierungen: EN 352-2