Drucken

2-Nitrobenzaldehyd

Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

10585537-100G
MOLE10585537-100GEA 71.6 EUR
MOLE10585537-100G
2-Nitrobenzaldehyd
2-Nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₅NO₃
MW: 151.12 g/mol
Siedepunkt: 285
Melting Pt: 41…43 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007132
CAS-Nummer: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR