Drucken
5-Methylphenaziniummethylsulfat
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
20097670-25G
MOLE20097670-25GEA 490 EUR
MOLE20097670-25G
5-Methylphenaziniummethylsulfat
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Formel: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306.34 g/mol
Melting Pt: 198
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00011923
CAS-Nummer: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185