Drucken
4-Aminobuttersäure
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
32215466-100G
MOLE32215466-100GEA 68.2 EUR
MOLE32215466-100G
4-Aminobuttersäure
4-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 248
Melting Pt: 202
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-Nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429