Drucken
5-Iodanthranilsäure
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
50555063-25G
MOLE50555063-25GEA 0 EUR
MOLE50555063-25G
5-Iodanthranilsäure
5-Iodanthranilsäure
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Siedepunkt: 360
Melting Pt: 234
MDL Number: MFCD00007849
CAS-Nummer: 5326-47-6
EINECS: 226-205-7