Drucken
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
52742798-500G
MOLE52742798-500GEA 214 EUR
MOLE52742798-500G
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19 g/mol
Siedepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 72
Dichte: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
Merck Index: 13,03257
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=a978f8cb2be9fb6dfa0aa34ce0038883c864820b&prid=web&clid=SAPDAM