Isonicotinaldehydoxim
Lieferant: MOLEKULA
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
55953844-100G
MOLE55953844-100GEA
291
EUR
MOLE55953844-100G
Isonicotinaldehydoxim
Isonicotinaldehydoxim
Formel:
C₆H₆N₂O MW: 122.13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006446 CAS-Nummer: 696-54-8 EINECS: 211-796-6 |