N-Acetyl-DL-methionin
Lieferant: MOLEKULA
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M16190196
MOLEM16190196EA
0
EUR
MOLEM16190196
N-Acetyl-DL-methionin
N-Acetyl-DL-methionin
Formel:
C₇H₁₃NO₃S MW: 191.2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008681 CAS-Nummer: 1115-47-5 EINECS: 214-224-3 |