Drucken
Ethidiumbromid
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
M16559763
MOLEM16559763EA 0 EUR
MOLEM16559763
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 261…264 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: <100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751