Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Lieferant: MOLEKULA
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M19611311
MOLEM19611311EA
181
EUR
MOLEM19611311
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel:
C₈H₇N₃O₂ MW: 177.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006890 CAS-Nummer: 521-31-3 EINECS: 208-309-4 |