alle-trans-Retinol
Lieferant: MOLEKULA
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M21418841
MOLEM21418841EA
0
EUR
MOLEM21418841
alle-trans-Retinol
alle-trans-Retinol
Formel:
C₂₀H₃₀O MW: 286.46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001552 CAS-Nummer: 68-26-8 EINECS: 200-683-7 |