Drucken
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M22571232
MOLEM22571232EA 0 EUR
MOLEM22571232
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-1-on (1-Tetralon, α-Tetralon)
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146.19 g/mol
MDL Number: MFCD00001688
CAS-Nummer: 529-34-0
EINECS: 208-460-6