Drucken
Trypanblau
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M23372978
MOLEM23372978EA 0 EUR
MOLEM23372978
Trypanblau
Trypanblau
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960.82 g/mol
MDL Number: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1
EINECS: 200-786-7