Drucken
m-Phenylendiacetonitril
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M32025936
MOLEM32025936EA 0 EUR
MOLEM32025936
m-Phenylendiacetonitril
m-Phenylendiacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
MW: 156.19 g/mol
MDL Number: MFCD00001915
CAS-Nummer: 626-22-2
EINECS: 210-936-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III