β-Jonon
Lieferant: MOLEKULA
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M35676152
MOLEM35676152EA
0
EUR
MOLEM35676152
β-Jonon
β-Jonon
Formel:
C₁₃H₂₀O MW: 192.30 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001549 CAS-Nummer: 79-77-6 EINECS: 201-224-3 |