Drucken
Diethyl-3-oxoglutarat
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M37576934
MOLEM37576934EA 0 EUR
MOLEM37576934
Diethyl-3-oxoglutarat
Diethyl-3-oxoglutarat
Formel: C₉H₁₄O₅
MW: 202.21 g/mol
MDL Number: MFCD00009200
CAS-Nummer: 105-50-0
EINECS: 203-302-2