Drucken

Cloxiquine

Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

M40450317
MOLEM40450317EA 0 EUR
MOLEM40450317
Cloxiquine
Cloxiquine
Formel: C₉H₆ClNO
MW: 179.61 g/mol
Siedepunkt: 349
Melting Pt: 125
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006788
CAS-Nummer: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR