Adenosin-5'-diphosphorsäure (ADP)
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CH384
MSPPCH384EA
0
EUR
MSPPCH384
Adenosin-5'-diphosphorsäure (ADP)
Adenosin-5'-diphosphorsäure (ADP)
Formel:
C₁₀H₁₅N₅O₁₀P₂ MW: 427.2 g/mol |
MDL Number:
MFCD00066473 CAS-Nummer: 58-64-0 EINECS: 200-392-5 |