Drucken
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, viereckig, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
312110-0008
NALG312110-0008EA 1270 EUR
NALG312110-0008
Weithalsflaschen mit Schraubverschluss, viereckig, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
Wide mouth bottles made of PPCO with uniform walls which is resistant to splitting or puncturing.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Wide mouth for easy filling and pouring
  • Leakproof, linerless polypropylene caps
Bottles are autoclavable.
Zertifizierungen: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Lieferumfang: Bottles are supplied with PP linerless closures.